Principaux documents
8.20601
Sigma-Aldrich
Gluconic acid potassium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Gluconic acid potassium salt, Potassium gluconate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11KO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
206-074-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
174-176 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Clé InChI
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +10.5 - +11.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable