A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
208-309-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
crystals
mp
318-320 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1[nH][c](c2c([c]1=O)c(ccc2)N)=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c