Principaux documents
8.16020
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Serine
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-274-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
215-225 °C (decomposes)
Solubilité
360 g/L
Masse volumique apparente
570 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(S)-(+)-Serine is a non-essential amino acid that serves as a building block in peptide synthesis and as a precursor for various biomolecules, including neurotransmitters and phospholipids.
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable