Principaux documents
8.16014
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Cysteine
for synthesis
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-158-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
220-228 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 1 mol/l): +8.0 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1