Merck
8.07971
Succinimide
for synthesis
Synonyme(s) :
Succinimide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-635-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
potency
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
transition temp
flash point 201 °C
solubility
330 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI key
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinimide
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1