Principaux documents
8.00918
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-(COOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-011-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.008 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C (DIN 51794)
Puissance
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C in H2O)
pb
283 °C/1013 hPa
Pf
6 °C
Température de transition
flash point 150 °C
Solubilité
4.0 g/L
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
294.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
146.0 °C - closed cup