71333
pIEx-6 DNA - Novagen
Novagen′s pIEx-6 vector is designed to allow rapid, high-level protein expression in insect cells without the time-consuming process of creating a recombinant baculovirus.
Synonyme(s) :
InsectDirect™ System- pIEx-6 DNA
About This Item
Code UNSPSC :
41106612
Nomenclature NACRES :
NA.51
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable