Key Documents
6630
Millipore
Uracil
Synonyme(s) :
Uracil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352208
Nomenclature NACRES :
NA.51
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to slightly yellowish
Solubilité
hot water: 1 mg/mL
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable