662210
USP14 Inhibitor, IU1
The USP14 Inhibitor, IU1 controls the biological activity of USP14. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
USP14 Inhibitor, IU1, 1-(1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone, 1-(1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl)-2-pyrrolidin-1-ylethanone, Ubiquitin Specific Protease 14 Inhibitor, DUB Inhibitor IX
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)[n]2c(c(cc2C)C(=O)CN3CCCC3)C
InChI
1S/C18H21FN2O/c1-13-11-17(18(22)12-20-9-3-4-10-20)14(2)21(13)16-7-5-15(19)6-8-16/h5-8,11H,3-4,9-10,12H2,1-2H3
Clé InChI
JUWDSDKJBMFLHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3