567727
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
A putative second messenger that mobilizes calcium from intracellular stores via an IP3-independent pathway.
Synonyme(s) :
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
methanol: 0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mobilizes calcium from intracellular stores
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Mattie, M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 3181.
Olivera, A. and Spiegel, S. 1993. Nature365, 557.
Desai, N.N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23122.
Sadahira, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 9686.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable