Key Documents
5.08160
Sigma-Aldrich
DPDPE
Synonyme(s) :
DPDPE, δ Opioid Receptor Agonist, DPDPE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H39N5O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
645.79
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
Description générale
A potent agonist selective for δ opioid receptor (EC50 = 5.2 nM). Exhibits anti-convulsant effects in vivo in rats, also used in nociceptive studies.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
δ opioid receptor
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (2-5 disulfide bond)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Chen, C., 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1151.
Chandrakumar, S., et al., 1992. J. Med. Chem.35, 2928.
Tortella, F. 1988. Peptides.9, 1177.
Clark, A., et al., 1986. Eur. J. Pharmacol.128, 303.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable