494127-M
Ghrelin, Rat, Mouse, Synthetic
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a).
Synonyme(s) :
Ghrelin, Rat, Mouse, Synthetic, GS-S(n-octanoyl)-FLSPEHQKAQQRKESKKPPAKLQPR
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kojima, M., et al. 1999. Nature402, 656.