Accéder au contenu
4500-M
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
Synonyme(s) :
L-Methionine, Met
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
description
RTECS - PD0457000
Merck USA index - 14, 5975
assay
≥98.5% (by assay)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless to white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
storage temp.
10-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
An essential amino acid. Useful as a methyl group donor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable