428201
LDN-211904
LDN-211904 modulates the biological activity of EphB3 receptor tyrosine kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
LDN-211904, N-(2-chlorophenyl)-6-(piperidin-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide oxalate, EphB3 inhibitor, LDN-211904
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
79 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear, nearly colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=CC=C1Cl)C2=CN=C3C=CC(C4CCNCC4)=CN32.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C19H19ClN4O.C2H2O4/c20-15-3-1-2-4-16(15)23-19(25)17-11-22-18-6-5-14(12-24(17)18)13-7-9-21-10-8-13;3-1(4)2(5)6/h1-6,11-13,21H,7-10H2,(H,23,25);(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
ODBJGLKPAQMCJA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Erythropoietin-producing hepatocellular carcinoma (Eph)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable