Key Documents
427584
Millipore
Lactulose
A β-galactosidase substrate.
Synonyme(s) :
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Clé InChI
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
Description générale
A β-galactosidase substrate.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room teperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Autres remarques
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2