420129
JNK Inhibitor V
The JNK Inhibitor V, also referenced under CAS 345987-15-7, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
JNK Inhibitor V, SAPK Inhibitor V, 1,3-Benzothiazol-2-yl-(2-((2-(3-pyridinyl)ethyl)amino)-4-pyrimidinyl)acetonitrile, AS601245
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[s]1c2c(nc1C(c3nc(ncc3)NCCc4cnccc4)C#N)cccc2
InChI
1S/C20H16N6S/c21-12-15(19-25-17-5-1-2-6-18(17)27-19)16-8-11-24-20(26-16)23-10-7-14-4-3-9-22-13-14/h1-6,8-9,11,13,15H,7,10H2,(H,23,24,26)
Clé InChI
RCYPVQCPYKNSTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
hJNK 1, hJNK 2, hJNK 3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Carboni, S., et al. 2005. J. Neurochem.92, 1054.
Ferrandi, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.142, 953.
Carboni, S., et al. 2004. J. Pharm. Exp. Ther.310, 25.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1