411451
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific (HP6069)
liquid, clone HP6069, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP6069, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 0.1%
Human IgG3: 0.1%
Human IgG4: <0.02%
Human IgA: <0.1%
Human IgE: <0.1%
Human IgM: <0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: <0.01%
Human IgG2: <0.01%
Human IgG3: <0.01%
Human IgG4: <0.01%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.001%
Human IgM: <0.01%
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Jefferis, R., et al. 1986. Immunol. Letters10, 223.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable