407306
γ-Interferon, Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Produits recommandés
Description
Merck USA index - 14, 4992
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kolb, J.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9811.
Müller, U., et al. 1994. Science264, 1918.
Zahedi, K., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9669.
Shuai, K., et al. 1993. Science261, 1744.
Wilson, K.C., and Finbloom, D.S. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11964.
Meager, A. 1987. Lymphokines and Interferons, A Practical Approach (Clemens, M.J., et al., eds.) p. 129, IRL Press, Oxford.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable