Merck
40-285
Bloc de séparation magnétique manuelle pour plaques à 96 puits à fond plat ou pour plaques à 96 puits coniques
This handheld magnetic plate washer efficiently removes liquid from 96-well plates for MILLIPLEX® assays by decanting or blotting.
Synonyme(s) :
Handheld plate washer, Magnetic bead washer, Manual assay washer, Multiplex bead wash tool
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32039006
Manufacturer/tradename:
Milliplex®
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
shipped in
ambient
General description
Le bloc de séparation magnétique manuelle constitue une option à faible coût pour la séparation biomagnétique. Des aimants sont positionnés à la périphérie du fond des puits pour attirer les billes contre la paroi des puits. Le cadre magnétique supérieur, en polycarbonate blanc, est accolé à une plaque en acier résistante à la corrosion placée juste dessous, le tout étant monté sur une base en polypropylène. Un système d'attache réglable permet de fixer sur le séparateur un large éventail de microplaques. Un joint torique situé sur la plaque de base facilite la prise en main.
Application
Produit destiné aux essais MILLIPLEX MAP ; se référer au protocole du produit pour connaître les instructions d'utilisation.
Features and Benefits
  • Compact Design: The handheld magnetic separator block simplifies bead washing while ensuring reliable assay performance.
  • Optimized for MILLIPLEX® Assays: Specifically designed for multiplex assays, delivering consistent and reproducible results.
  • Versatile Compatibility: Compatible with 96-well flat bottom plates, offering flexibility across assay formats.
  • Cost-Effective Manual Operation: Provides a budget-friendly solution compared to automated washers, with easy setup and use.
  • Efficient Magetic Separation: Utilizes magnetic separation technology for effective bead capture and buffer exchange, preserving assay integrity.
Legal Information
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Christian M Smolko et al.
Scientific reports, 9(1), 19409-19409 (2019-12-21)
Protein kinases are enzymes whose abundance, protein-protein interactions, and posttranslational modifications together determine net signaling activity in cells. Large-scale data on cellular kinase activity are limited, because existing assays are cumbersome, poorly sensitive, low throughput, and restricted to measuring one
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
40-28504053252519000