Key Documents
391340
Millipore
HEPES
≥99% (alkalimetric), solid, pH 6.8-8.2, Molecular Biology
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
Numéro Beilstein :
883043
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161704
Nomenclature NACRES :
NA.25
product name
HEPES, A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (alkalimetric)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilité
water: 400 mg/mL
aqueous base: soluble
Traces de cations
heavy metals: ≤0.0005%
Activité étrangère
DNase, RNase, and protease, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
Application
  • Fluorescent labeling of the root cap cells with the bioactive NBD-S chemical probe based on the cellulose biosynthesis inhibition herbicides: This innovative study demonstrates the application of molecular biology grade HEPES in the formulation of bioactive probes for the fluorescent labeling of root cap cells. Using cellulose biosynthesis inhibition herbicides as a model system, this research provides valuable insights into plant biology, aiding in the understanding of plant cell wall structures and functions. The use of HEPES helps maintain the physiological pH during the experiments, ensuring the stability and effectiveness of the chemical probes used (Tamogami S et al., 2021).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Afficher tout