385585
17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor
The 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor controls the biological activity of 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3.
Synonyme(s) :
17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor, 17β-HSD3 Inhibitor, 5-(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-3-(4-methoxyphenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, pink
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N(C(S/1)=S)C2=CC=C(C=C2)OC)C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable