375680
Hesperadin
Hesperadin primarily used in Inhibition.
Synonyme(s) :
Hesperadin, Mammalian Ste20-like Kinase 4 Inhibitor, MST4 Inhibitor, Aurora Kinase Inhibitor X, AMPK Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Knowlton, A.L., et al. 2006. Curr. Biol.16, 1705.
Kapoor, T.M., et al. 2006. Science311, 388.
Hirota, T., et al. 2005. Nature438, 1176.
Sessa, F., et al. 2005. Mol. Cell.18, 379.
Lampson, M.A., et al. 2004. Nat. Cell Biol.6, 232.
Hauf, S., et al. 2003. J. Cell Biol.161, 281.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable