Principaux documents
3511-10014
Millipore
Systèmes de transfert NovaSeptum®
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Synonyme(s) :
General transfer, tube application, Luer, 500 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
polyethylene tubing
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Longueur
500 mm
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
Single sampling your product is critical throughout the manufacturing process. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, voire nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec les systèmes de transfert NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour des applications telles que la régulation de pH et l'inoculation en vue de la fermentation, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un stockage et une suspension faciles.
Application
Idéal pour des applications telles que la régulation du pH et l'inoculation pour la fermentation.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137.
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany