344215
Formononetin
A phytoestrogenic isoflavone found in soy-based foods.
Synonyme(s) :
Formononetin, 7-Hydroxy-3-(4ʹ-methoxyphenyl)-4H-benzopyran-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Clé InChI
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Selective inhibitor of the γ-isoform of alcohol dehydrogenase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Toda, S., and Shirataki, Y. 1999. Phytother. Res.13, 163.
Ruiz-Larrea, M.B., et al. 1997. Free Radic. Res.26, 63.
Keung, W.M. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 1137.
Wang, W., et al. 1995. Nutr. Cancer23, 131.
Miksicek, R.J. 1994. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.49, 153.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable