A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Level
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric (HTRF)
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
General description
La phosphoinositide (PI) 3-kinase (PI3K) est une kinase lipidique hétérodimérique contenant des sous-unités régulatrices et catalytiques. Elle catalyse la phosphorylation du groupe hydroxyle en position 3 du cycle inositol du phosphatidylinositol (PtdIns). La PI3K intervient dans diverses fonctions cellulaires telles que la croissance, la prolifération, la motilité, la différenciation et la survie cellulaires, l'apoptose, le réarrangement du cytosquelette et le trafic intracellulaire. Elle joue également un rôle essentiel dans l'absorption du glucose déclenchée par l'insuline.
Application
Test HTRF de l'activité Pi3-kinase® ; 10 000 puits ont été utilisés pour mesurer l'activité des isoformes de classe I de la phosphoinositide (PI)-3-kinase par transfert d'énergie par résonance de fluorescence mesuré en temps résolu (TR-FRET).
Biochem/physiol Actions
Sous-famille ciblée : PI3K/PI4K
Packaging
Capacité du kit : 10 000 puits
Preparation Note
12 mois à -70 °C
Other Notes
Tampon de réaction 4x
PIP2 (substrat ; solution mère à 1 mM)
Réactif d′arrêt A
Réactif d′arrêt B
Réactif de détection DM A
Réactif de détection DM B
Réactif de détection DM C
PIP2 (substrat ; solution mère à 1 mM)
Réactif d′arrêt A
Réactif d′arrêt B
Réactif de détection DM A
Réactif de détection DM B
Réactif de détection DM C
Legal Information
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d′autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d′application chez l′homme ou l′animal.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 33-036 | 04053252621345 |