Merck
324717
Sigma-Aldrich
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli cleaves between the two N-acetylglucosamine residues in the diacetylchitobiose core of the oligosaccharide.
Synonyme(s) :
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli, Endo-β-N-acetylglucosaminidase H, Endo H
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥3 units/mL
≥30 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Recombinant, streptomyces plicatus endoglycosidase H expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of asparagine-linked oligomannose and hybrid, but not complex oligosaccharides from glycoprotein. Endo H cleaves between the two N-acetylglucosamine residues in the diacetylchitobiose core of the oligosaccharide.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of N-linked oligosaccharides from 1.0 µmol denatured ribonuclease B per min at 37°C, pH 5.5. Cleavage is monitored by SDS-PAGE.
Forme physique
In 50 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7.5.
Autres remarques
Rao, V., et al. 1995. Structure 3, 449.
Trimble, R.B., et al. 1987. Methods Enzymol. 138, 763.
Trumbly, R.J., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 5683.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.