235427
Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable
InSolution, ≥90%
Synonyme(s) :
InSolution Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable, Cell-permeable, DEVD-CHO; CPP32/Apopain Inhibitor, Cell-permeable
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
caspase-3
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotechnol. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Tewari, M., et al. 1995. Cell 81, 801.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)