219404
Cathepsin H, Human Liver
Cathepsin H, Human Liver, CAS 60748-73-4, is native cathepsin H from human liver that functions both as an aminopeptidase and as an endopeptidase.
Synonyme(s) :
Cathepsin H, Human Liver, CTSH, cat H, procathepsin h
Forme
liquid
Activité spécifique
≥200 mU/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
colorless
pH
4.5
Solubilité
soluble
water: soluble
Adéquation
suitable for Western blot
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CTSH(1512)
Description générale
Native Cathepsin H, from the human liver, is the only cathepsin with mono-aminopeptidase activity.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2