218759
Caspase-8 Inhibitor II
≥98% (HPLC), powder, Caspase-8 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Caspase-8 Inhibitor II, Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK, Granzyme B Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Caspase-8 Inhibitor II, The Caspase-8 Inhibitor II controls the biological activity of Caspase-8. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to yellow
Solubilité
DMSO: 10 mM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
caspase-8
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science281, 1312.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable