196876
BAY 41-2272
A cell-permeable pyrazolopyridinylpyrimidine compound that acts as a selective and potent stimulator of soluble guanylate cyclase (effective dose ~ 0.1 nM to 100 µM using recombinant soluble guanylate cyclase).
Synonyme(s) :
BAY 41-2272, 5-Cyclopropyl-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-4-ylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25)
Clé InChI
ATOAHNRJAXSBOR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Soluble guanylate cyclase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kalsi, J.S., et al. 2003. J Urol.169, 761.
Koglin, M., et al. 2002. Biochem. Biophys. Res. Commun.292, 1057.
Becker, E.M., et al. 2001. BMC Pharmacol.1, 13.
Stasch, J.P., et al. 2001. Nature410, 212.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable