Key Documents
14-494
Sigma-Aldrich
Histone H3 recombinante humaine
Recombinant human histone H3.
Synonyme(s) :
H3, Histone H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Poids mol.
Mw ~17 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
Origine du produit : histone H3 humaine produite dans E. coli
Application
Histone H3 humaine recombinante.
Conditionnement
Existe également en plus grands formats, prix et disponibilités communiqués sur demande
Qualité
Produit évalué en routine comme substrat de réactions enzymatiques in vitro telles que l'acétylation par la protéine PCAF
Forme physique
Colonne d'agarose pour la chromatographie liquide rapide des protéines (FPLC)
Poudre lyophilisée
Stockage et stabilité
Produit lyophilisé : Stable à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'envoi. Produit réhydraté : Stable à -20 °C pendant 6 mois. Diviser la solution réhydratée en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées.
Autres remarques
Pour obtenir des informations sur l'activité spécifique de cette enzyme, voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aurora kinase-C-T191D is constitutively active mutant.
Jabbar Khan,Sanaullah Khan,Sobia Attaullah,Ijaz Ali,Shahid Niaz Khan
BMC Cell Biology null
Matthew V Holt et al.
Current protocols, 1(2), e26-e26 (2021-02-04)
Histones are the primary protein component of chromatin and are involved in virtually all DNA-templated processes. Histones are abundantly post-translationally modified by a variety of chromatin-modifying machinery. These post-translational modifications (PTMs) are recognized by a range of "reader" proteins, which
Histone-modifying complexes regulate gene expression pertinent to the differentiation of the protozoan parasite Toxoplasma gondii.
Saksouk, N; Bhatti, MM; Kieffer, S; Smith, AT; Musset, K; Garin, J; Sullivan et al.
Molecular and cellular biology null
Tyrell N Cartwright et al.
Scientific reports, 12(1), 11210-11210 (2022-07-02)
Protein kinases that phosphorylate histones are ideally-placed to influence the behavior of chromosomes during cell division. Indeed, a number of conserved histone phosphorylation events occur prominently during mitosis and meiosis in most eukaryotes, including on histone H3 at threonine-3 (H3T3ph).