Accéder au contenu
13-173
MBP, recombinante
Synonyme(s) :
myelin basic protein
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
bovine
Mol wt:
Mw ~47 kDa
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
form
liquid
mol wt
Mw ~47 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Origine du produit : Protéine de fusion recombinante contenant la protéine basique de la myéline (MBP) bovine avec une étiquette GST en position N-terminale et une étiquette 6His en position C-terminale, exprimée chez E. coli.
Physical form
500 µg de MBP recombinante dans 500 µl de Tris-HCl 50 mM (pH 7,5), NaCl 150 mM, imidazole 500 mM, PMSF 1 mM et 10 % de glycérol. Solution congelée.
Chromatographie sur résine ProBond
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'envoi. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Activité spécifique : Ce lot a été phosphorylé lors d'un dosage non radioactif de l'activité kinase utilisant la forme recombinante active de la MAP kinase 2/Erk2 (réf. 14-173). La phosphorylation de la MBP a été détectée en analyse par immunoblotting grâce à l'anticorps anti-phospho-MBP (réf. 05-429). Immunoblotting présenté à droite.
Produit évalué en routine par dosage de l'activité kinase
Other Notes
Les informations concernant la pureté sont spécifiques au lot, consulter le certificat d'analyse
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1