Merck
12-523
GST, marquée à l′His 6
Synonyme(s) :
Protéine de fusion avec étiquette GST
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity chromatography: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Les glutathion S-transférases (GST) appartiennent à trois familles de protéines : les GST cytosoliques, les GST mitochondriales et les GST microsomales. À l'heure actuelle, huit classes distinctes de glutathion S-transférase cytoplasmique mammifère soluble ont été identifiées : α, κ, μ, ω, π, σ, θ, et ζ. Ce produit est une glutathion S-transférase (GST) complète recombinante dont l'extrémité C-terminale 6 est marquée à l'histidine.
Biochem/physiol Actions
Les glutathion S-transférases (GST) constituent une famille d'enzymes qui joue une rôle important dans la phase II de détoxification, en catalysant la conjugaison de nombreux composés hydrophobes et électrophiles avec du glutathion réduit. Le gène de la glutathion-S-transférase Pi (GSTP1) est un gène polymorphe codant pour des variantes actives et fonctionnellement différentes de la protéine GSTP1, qui interviendraient dans le métabolisme xénobiotique et joueraient un rôle comme facteur de prédisposition au cancer et à d'autres maladies.
Physical form
Tris-HCl 50 mM, pH 8, NaCl 150 mM, glycérol 20 %
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2