Key Documents
125145
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.2ml
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~100 mg, BSA binding capacity
Application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
5 x 10mm
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany