1.19636
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C8 sorbent for HPLC
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm),
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped
Paramètres
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Masse volumique apparente
200‑400 kg/m3
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Rapid and simple determination of oxytetracycline in chicken products.: This study demonstrates the application of LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) in the rapid and simple determination of oxytetracycline in chicken products, offering a practical method for food safety analysis (Furusawa N, 1999).
Liaison
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable