1.16217
Pre-Column holder for HPLC Columns
for LiChroCART™ cartridges 4-4 for Capillary connection to Hibar® RT Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Nom du produit
Pre-column holder for LiChroCART™ cartridges 4-4 for capillary connection to Hibar® RT column,
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
This precolumn holder is suitable for connection with capillary to all common HPLC columns.
Remarque sur l'analyse
visual control: passes test
Informations légales
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany