Principaux documents
1.15265
Supelco
Heating bath fluid
for heating baths up to approx. 170°C
Synonyme(s) :
Heating bath fluid
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41103715
Numéro de classement CE :
500-075-4
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosité
~330 mPa.s(20 °C)
Viscosité cinématique
220-280 cSt(23 °C)
Température de transition
flash point >290 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 23 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
Clé InChI
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Heating bath fluid (Ethoxylated glycerol) is ideal for all temperature control applications.
Remarque sur l'analyse
Viscosity (20 °C): ca. 330 mPas
Suitability for heating bath liquid: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable