Key Documents
1.15226
Millipore
N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable