1.15165
Amberlite™ MB-6113 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Synonyme(s) :
polymeric adsorbent
About This Item
Produits recommandés
product name
Ion exchanger Amberlite™ MB-6113, suitable for ion chromatography, matrix (strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
Forme
resin
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matrice
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
PS-DVB
Taille des particules
355-1180 μm
Technique de séparation
mixed mode
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3