1.13990
Spectromelt® C 10
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for X-ray fluorescence analysis
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
XRF: suitable
Solubilité
water: partially soluble
Traces de cations
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chromium): ≤ 0,001
Cu (Copper): ≤ 0,001
Fe (Iron): ≤ 0,001
K (Potassium): ≤ 0,001
Mn (Manganese): ≤ 0,001
Mo (Molybdenum): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,001
Pb (Lead): ≤ 0,001
Si (Silicon): ≤ 0,001
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titanium): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Contenu apparenté
La spectroscopie atomique s'appuie sur l'énergie absorbée ou émise par des électrons pour identifier et quantifier la composition élémentaire d'un échantillon. Elle englobe diverses techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA ou AAS), la spectrométrie d'émission atomique (SEA ou AES), la spectroscopie d'absorption atomique à flamme (AAF ou FAA), la spectroscopie d'absorption atomique avec four de graphite (GFAA), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) et la fluorescence X (XRF).
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
La spectroscopie atomique s'appuie sur l'énergie absorbée ou émise par des électrons pour identifier et quantifier la composition élémentaire d'un échantillon. Elle englobe diverses techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA ou AAS), la spectrométrie d'émission atomique (SEA ou AES), la spectroscopie d'absorption atomique à flamme (AAF ou FAA), la spectroscopie d'absorption atomique avec four de graphite (GFAA), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) et la fluorescence X (XRF).
La spectroscopie atomique s'appuie sur l'énergie absorbée ou émise par des électrons pour identifier et quantifier la composition élémentaire d'un échantillon. Elle englobe diverses techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA ou AAS), la spectrométrie d'émission atomique (SEA ou AES), la spectroscopie d'absorption atomique à flamme (AAF ou FAA), la spectroscopie d'absorption atomique avec four de graphite (GFAA), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) et la fluorescence X (XRF).