Principaux documents
1.12276
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99+
Synonyme(s) :
Neodymium(III) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Nd2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-214-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
2272 °C
Densité
7.24 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable