Principaux documents
1.07151
Supelco
Paraffin
46-48, in block form
Synonyme(s) :
Paraffin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12181503
Numéro de classement CE :
232-315-6
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
Point d'ébullition
>300 °C/1013 hPa
Pf
42-72 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Application
Paraffin can be used as a solvent:
  • To synthesize 2,6-diaminopyridines via sodium amide initiated heterogeneous Chichibabin amination of substituted pyridines.
  • In the precipitation polymerisation of styrene and divinylbenzene to prepare acidic ion exchange resin.
  • For the amination of fatty alcohols with fatty primary amines to produce corresponding secondary amines.
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 46 - 48 °C
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1