Accéder au contenu
1.06513
Sodium thiosulfate pentahydrate
Synonyme(s) :
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2O3S2 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
solubility
701 g/L
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as antioxidant or chelating agent and is suitable for use in pharmaceutical processes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thiosulfate pentahydrate
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable