Principaux documents
1.05152
Supelco
Sulfate de potassium
99.999 Suprapur®
Synonyme(s) :
Sulfate de potassium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
K2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-915-5
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pureté
99.999%
Forme
solid
Puissance
6600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1689 °C/1013 hPa
Pf
1069 °C
Solubilité
111 g/L
Densité
2.66 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Effect of salt modulators on the elution behavior of insulin and the separation of product-related impurities in reversed-phase chromatography.: The study examines how potassium sulfate and other salts affect the chromatography process, specifically focusing on insulin purification. The results are crucial for optimizing chromatographic methods in pharmaceutical production (Koch et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Pureté (métallique) : ≥ 99,999 %
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,0
Chlorures (Cl) : ≤ 5 ppm
Azote total (N) : ≤ 5,0 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,050 ppm
Ba (baryum) : ≤ 1,0 ppm
Bi (bismuth) : ≤ 0,01 ppm
Ca (calcium) : ≤ 0,10 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 0,005 ppm
Ce (cérium) : ≤ 0,020 ppm
Co (cobalt) : ≤ 0,005 ppm
Cr (chrome) : ≤ 0,010 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 0,020 ppm
Eu (europium) : ≤ 0,010 ppm
Fe (fer) : ≤ 0,050 ppm
Hg (mercure) : ≤ 0,05 ppm
La (lanthane) : ≤ 0,010 ppm
Li (lithium) : ≤ 0,2 ppm
Mg (magnésium) : ≤ 0,10 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 0,020 ppm
Na (sodium) : ≤ 5,0 ppm
Ni (nickel) : ≤ 0,020 ppm
Pb (plomb) : ≤ 0,050 ppm
Sc (scandium) : ≤ 0,010 ppm
Sm (samarium) : ≤ 0,010 ppm
Sr (strontium) : ≤ 0,10 ppm
Tl (thallium) : ≤ 0,01 ppm
Y (yttrium) : ≤ 0,010 ppm
Yb (ytterbium) : ≤ 0,010 ppm
Zn (zinc) : ≤ 0,050 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable