A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderstorage temp.
no temp limit
Quality Segment
General description
Glass beads can be used to purify, enrich or separate samples of solids, liquids or gases. They offer excellent batch consistency to ensure reliable, reproducible results.