1.02160
Sulfate de calcium dihydraté
precipitated, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 516
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sulfate de calcium dihydraté
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Solubilité
2 g/L
Densité
2.32 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais