Key Documents
1.01969
Supelco
Gel de silice avec indicateur (gel orange)
granulate ~ 1 - 3 mm
Synonyme(s) :
Orange Silica Gel
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
suitable for EPA OTM-45
Niveau de qualité
Forme
granular
Superficie
700 m2/g
Perte
≤2.0% loss on drying, 140°C
Taille des particules
1-3 mm
Dimension de pores
2.0-2.5 nm
Capacité
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
Pf
>1000 °C
Application(s)
histology
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Le gel de silice avec indicateur ou gel orange, fréquemment utilisé comme agent de séchage dans les laboratoires, convient au séchage de tous les gaz et solides. Il est utilisé dans les tours de séchage, les dessiccateurs et les tubes d'absorption. Grâce à sa vaste surface, le gel de silice orange offre une excellente capacité d'absorption, ce qui permet un stockage de plus longue durée. Lorsqu'il absorbe l'humidité, il passe également de l'orange à l'incolore. (charge d'environ 6 % en poids).
Remarque sur l'analyse
Capacité d′absorption d′eau (24 h, 80 % d′humidité relative) : ≥ 25,0 %
Perte au séchage (140 °C) : ≤ 2,0 %
Masse volumique : environ 70
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Afficher tout