Principaux documents
1.01220
Supelco
Ammonium amidosulfonate
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Ammonium amidosulfonate, Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H6N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-871-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.02% In water insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
160 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
132-134 °C
Masse volumique apparente
680 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(N)O.N
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
Clé InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.02 %
Melting point: 132.0 - 134.0 °C
pH-value (5 %; water): 4.5 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.2 %
Heavy metals: ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable