Key Documents
1.01057
Supelco
Aluminium
(foil) for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width EMSURE®
Synonyme(s) :
Aluminium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
Numéro de classement CE :
231-072-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
solid
Impuretés
≤0.0002% As (Arsenic)
≤0.002% Mn (Manganese)
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.005% Total nitrogen (N)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.06% Si (Silicon)
Point d'ébullition
2467 °C/1013 hPa
Pf
660 °C
Densité
2.70 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Sensitive substrates for surface-enhanced Raman scattering: Presents substrates based on gold and silver nanoparticles, with aluminum used to improve the substrates′ resistance to laser damage. This development supports researchers in chemistry and material sciences focusing on analytical techniques (Mayr F et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Si (Silicon): ≤ 0.06 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable