Key Documents
09-274
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PEAK1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NKF3 kinase family member, Sugen kinase 269
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PEAK1(79834)
Description générale
PEAK1 appartient à la superfamille des protéines kinases. PEAK1 est également appelée tyrosine-protéine kinase SgK269 et Sugen kinase 269. Elle contient un domaine protéine kinase eucaryote divergent et peut-être même inactif. Elle a une (1) protéine paralogue chez l'Homme, connue sous le nom de SgK223 ou pragmine. Ces deux protéines constituent la sous-famille NKF3 des protéines kinases, que l'on retrouve chez les vertébrés et les échinodermes.
Spécificité
Aucune autre espèce n'a été testée.
Immunogène
Protéine recombinante, a.a. 1511 à 1660. Homologie : 100 % avec l'Homme et le chimpanzé ; 96 % avec le porc et le cheval ; 90 % avec la souris ; 88 % avec le rat
Épitope : a.a. 1511 à 1660
Application
Cet anticorps anti-PEAK1 a été validé pour une utilisation en WB pour la détection de PEAK1.
Qualité
Évaluée en routine par western blot sur des lysats de cellules FG non stimulées et non appauvries.
Description de la cible
250 kDa
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules FG non stimulées et non appauvries
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Exosome-delivered circSATB2 targets the miR-330-5p/PEAK1 axis to regulate proliferation, migration and invasion of lung cancer cells.
Zhu, et al.
Thoracic cancer, 13, 3007-3017 (2023)
Ken Fujimura et al.
Cancer research, 78(6), 1444-1456 (2018-01-13)
There remains intense interest in tractable approaches to target or silence the KRAS oncoprotein as a rational therapeutic strategy to attack pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and other cancers that overexpress it. Here we provide evidence that accumulation of the KRAS
Kristina Y Aguilera et al.
Molecular cancer therapeutics, 16(11), 2473-2485 (2017-09-03)
The extracellular matrix (ECM), a principal component of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA), is rich in fibrillar collagens that facilitate tumor cell survival and chemoresistance. Discoidin domain receptor 1 (DDR1) is a receptor tyrosine kinase that specifically binds fibrillar collagens and
Collagen signaling enhances tumor progression after anti-VEGF therapy in a murine model of pancreatic ductal adenocarcinoma.
Aguilera, KY; Rivera, LB; Hur, H; Carbon, JG; Toombs, JE; Goldstein, CD; Dellinger et al.
Cancer Research null